Tisk…
δ-Valerolactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
389579-100ML 389579-25ML
SIAL389579-100MLEA 4440 CZK
SIAL389579-100ML SIAL389579-25ML
δ-Valerolactone, Sigma-Aldrich®
δ-Valerolactone
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 228…230 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,0988 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006645
CAS číslo: 542-28-9
EINECS: 208-807-1