(±)-δ-Octalactone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14303.14
L14303.22
L14303.14EA
2050
CZK
L14303.14
L14303.22
(±)-δ-Octalactone ≥97%
(±)-δ-Octalactone
Purity: 97%
CAS No.: 698-76-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -14°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 111515
MDL No.: MFCD00144051
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 238 °C Bod tání: –14 °C Hustota: 1,002 Bod vzplanutí: 125 °C (257 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144051 CAS číslo: 698-76-0 EINECS: 211-820-5 |