Tisk…
(±)-δ-Dodecalactone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14406.14 L14406.22
L14406.14EA 1240 CZK
L14406.14 L14406.22
(±)-δ-Dodecalactone ≥98%
(±)-δ-Dodecalactone
Purity: 98% CAS No.: 713-95-1 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.30 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: -7° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 1282749 MDL No.: MFCD00006651
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Bod varu: 288 °C
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,950
Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006651
CAS číslo: 713-95-1
EINECS: 211-932-4