Tisk…
4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
639869-1G 639869-5G
SIAL639869-1GEA 1610 CZK
SIAL639869-1G SIAL639869-5G
4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…62 °C
Hustota: 0,967 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006002
CAS číslo: 771-99-3
EINECS: 212-243-1