Tisk…
4-Phenylpiperidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
164770010 164770050
ACRO164770010EA 1640 CZK
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidine 98%
4-Phenylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25
Bod varu: 255…257 °C (727 mmHg)
Bod tání: 57…63 °C
Hustota: 0.967
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006002
CAS číslo: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %