4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
393622-10G
393622-1G
SIAL393622-10GEA
6640
CZK
SIAL393622-10G
SIAL393622-1G
4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Tolylboronic acid
Vzorec:
C₇H₉BO₂ Bod tání: 260 °C |
MDL Number:
MFCD00039138 CAS číslo: 5720-05-8 |