Tisk…
4-Tolylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
344430010 344430050 344430250
ACRO344430010EA 1020 CZK
ACRO344430010 ACRO344430050 ACRO344430250
4-Tolylboronic acid 97%
4-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Bod tání: 256…263 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039138
CAS číslo: 5720-05-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %