Tisk…
4-Tolylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13347.03 A13347.06 A13347.14
A13347.03EA 1340 CZK
A13347.03 A13347.06 A13347.14
4-Tolylboronic acid ≥98%
4-Tolylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 5720-05-8 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: 246-254° Beilstein Reference: 2935970
Vzorec: C₇H₉BO₂
Bod tání: 246…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039138
CAS číslo: 5720-05-8