Tisk…
4-Iodophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
359480010 359480050 359480250
ACRO359480010EA 1190 CZK
ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Bod tání: 322…326 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319014
CAS číslo: 5122-99-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %