Tisk…

(±)-γ-Undecalactone 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

259490250 259491000 259495000
ACRO259490250EA 861 CZK
ACRO259490250 ACRO259491000 ACRO259495000
(±)-γ-Undecalactone 98%
(±)-γ-Undecalactone
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod varu: 286 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,9425 g/cm³
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005405
CAS číslo: 104-67-6
EINECS: 203-225-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.939 to 0.948


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR