Tisk…
(±)-γ-Undecalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W309109-10KG-K W309109-1KG-K W309109-5KG-K
SIALW309109-10KG-KEA 14560 CZK
SIALW309109-10KG-K SIALW309109-1KG-K SIALW309109-5KG-K
(±)-γ-Undecalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Undecalactone
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod varu: 297 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9414 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005405
CAS číslo: 104-67-6
EINECS: 203-225-4