Tisk…
(±)-γ-Octalactone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 1100 CZK
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactone 98%
(±)-γ-Octalactone
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2
Bod varu: 234
Hustota: 0.98 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00005402
CAS číslo: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %