(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279617-100G-K
W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA
12810
CZK
SIALW279617-100G-K
SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalactone
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 234 °C (1013 hPa) Hustota: 0,991 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00005402 CAS číslo: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |