Tisk…
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279617-100G-K W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA 12810 CZK
SIALW279617-100G-K SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalactone
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,991 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005402
CAS číslo: 104-50-7
EINECS: 203-208-1