Tisk…
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279609-1KG-K W279609-5KG-K
SIALW279609-1KG-KEA 4050 CZK
SIALW279609-1KG-K SIALW279609-5KG-K
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalactone
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2
Bod varu: 234
Hustota: 0.991 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005402
CAS číslo: 104-50-7
EINECS: 203-208-1