(±)-γ-Octalactone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
A18142.22
A18142.14
A18142.22EA
5530
CZK
A18142.22
A18142.14
(±)-γ-Octalactone ≥98%
(±)-γ-Octalactone
Purity: 98%
CAS No.: 104-50-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.444
Boiling Point: 233-235°
MDL No.: MFCD00005402
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.2 Bod varu: 233…235 °C Hustota: 0.981 Bod vzplanutí: 126 °C (259 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005402 CAS číslo: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |