Tisk…
Piperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
128775-100G 128775-25G 128775-5G
SIAL128775-100GEA 5220 CZK
SIAL128775-100G SIAL128775-25G SIAL128775-5G
Piperidin-4-ol, Sigma-Aldrich®
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…89 °C
Bod vzplanutí: <100 °C
MDL Number: MFCD00005999
CAS číslo: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
ADR: 8,III