Tisk…
Piperidin-4-ol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
366510250 366511000
ACRO366510250EA 3250 CZK
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 108…114 °C (10 mmHg)
Bod tání: 85…90 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005999
CAS číslo: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %