α-Angelicalactone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
5-Methylfuran-2(3H)-one
L07602.06
L07602.14
L07602.22
L07602.06EA
910
CZK
L07602.06
L07602.14
L07602.22
α-Angelicalactone ≥98%
α-Angelicalactone
Purity: 98%
CAS No.: 591-12-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 53-54°/10mm
Beilstein Reference: 108394
Merck Reference: 14,647
MDL No.: MFCD00005375
Vzorec:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol Bod varu: 53…54 °C (10 mmHg) Bod tání: 17…18 °C Hustota: 1,093 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005375 CAS číslo: 591-12-8 EINECS: 209-701-8 Merck Index: 14,647 |