Tisk…
α-Angelicalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Methylfuran-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
A86406-100G A86406-10G
SIALA86406-100GEA 6820 CZK
SIALA86406-100G SIALA86406-10G
α-Angelicalactone, Sigma-Aldrich®
α-Angelicalactone
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,0904 g/cm³ (12 °C)
MDL Number: MFCD00005375
CAS číslo: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 12,00686