Tisk…
4-Vinylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
417580-1G 417580-5G
SIAL417580-1GEA 1740 CZK
SIAL417580-1G SIAL417580-5G
4-Vinylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Vinylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₂
MDL Number: MFCD00239441
CAS číslo: 2156-04-9