4-Vinylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
417580-1G
417580-5G
SIAL417580-1GEA
1740
CZK
SIAL417580-1G
SIAL417580-5G
4-Vinylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Vinylphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₂ MW: 147.97 |
MDL Number:
MFCD00239441 CAS číslo: 2156-04-9 |