Tisk…
4-Vinylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
359810010 359810050
ACRO359810010EA 1310 CZK
ACRO359810010 ACRO359810050
4-Vinylphenylboronic acid 98%
4-Vinylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₂
MW: 147.97
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239441
CAS číslo: 2156-04-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %