4-Vinylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23709.03
B23709.06
B23709.14
B23709.03EA
1240
CZK
B23709.03
B23709.06
B23709.14
4-Vinylphenylboronic acid ≥97%
4-Vinylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2156-04-9
Molecular Formula: C8H9BO2
Formula Weight: 147.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190°
Beilstein Reference: 2829387
MDL No.: MFCD00239441
Vzorec:
C₈H₉BO₂ Bod tání: ∼ 190 °C |
MDL Number:
MFCD00239441 CAS číslo: 2156-04-9 |