Tisk…
4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23234.03 B23234.06 B23234.14
B23234.03EA 1090 CZK
B23234.03 B23234.06 B23234.14
4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
4-Acetylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 149104-90-5 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 7869162
Vzorec: C₈H₉BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074667
CAS číslo: 149104-90-5