Tisk…
4-Chloronicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20029.03 L20029.06
L20029.03EA 2800 CZK
L20029.03 L20029.06
4-Chloronicotinic acid ≥97%
4-Chloronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 10177-29-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 9255849
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128860
CAS číslo: 10177-29-4