Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 2090 CZK
L20105.03 L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094999
CAS číslo: 176976-42-4