5-Fluorocytosine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
L16496.03
L16496.MD
L16496.03EA
3310
CZK
L16496.03
L16496.MD
5-Fluorocytosine ≥98%
5-Fluorocytosine
Purity: 98+%
CAS No.: 2022-85-7
Molecular Formula: C4H4FN3O
Formula Weight: 129.09
Melting Point: ca 297° dec.
Beilstein Reference: 127285
Merck Reference: 14,4125
MDL No.: MFCD00006035
Vzorec:
C₄H₄FN₃O MW: 129.09 Bod varu: 298 Bod tání: ∼ 297 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006035 CAS číslo: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Merck Index: 13,04151 |