Tisk…
5-Bromocytosine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
165780010 165782500
ACRO165780010EA 5080 CZK
ACRO165780010 ACRO165782500
5-Bromocytosine 99%
5-Bromocytosine
Vzorec: C₄H₄BrN₃O
Bod tání: 240…243 °C
MDL Number: MFCD00056025
CAS číslo: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
GC ≥96.0 %