Tisk…
4-Aminonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
361130010 361130050
ACRO361130010EA 1020 CZK
ACRO361130010 ACRO361130050
4-Aminonicotinic acid 97%
4-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234183
CAS číslo: 7418-65-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %