Tisk…
Cytosine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161760050 161760250 161761000
ACRO161760050EA 4560 CZK
ACRO161760050 ACRO161760250 ACRO161761000
Cytosine 99+%
Cytosine
Vzorec: C₄H₅N₃O
Bod tání: >300 °C
Hustota: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006034
CAS číslo: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 13,02824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 10400 +/- 2%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm