Cytosine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
A14731.14
A14731.06
A14731.22
A14731.14EA
5260
CZK
A14731.14
A14731.06
A14731.22
Cytosine ≥98%
Cytosine
Purity: 98+%
CAS No.: 71-30-7
Molecular Formula: C4H5N3O
Formula Weight: 111.10
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₅N₃O MW: 111,1 g/mol Bod tání: >300 °C Hustota: 0,99771 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006034 CAS číslo: 71-30-7 EINECS: 200-749-5 Merck Index: 14,2795 |