Tisk…
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49406-100G P49406-25G
SIALP49406-100GEA 3340 CZK
SIALP49406-100G SIALP49406-25G
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Piperonyl alcohol
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
MDL Number: MFCD00005836
CAS číslo: 495-76-1
EINECS: 207-808-4