Tisk…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
679437-1G 679437-5G
SIAL679437-1GEA 3350 CZK
SIAL679437-1G SIAL679437-5G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
MDL Number: MFCD01318113
CAS číslo: 68162-47-0
UN: 3261
ADR: 8,III