4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19953.03
L19953.06
L19953.03EA
3060
CZK
L19953.03
L19953.06
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, technická kvalita
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Vzorec:
C₇H₈BBrO₂ Bod tání: ∼ 145…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318113 CAS číslo: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |