Tisk…
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
393614-1G 393614-5G
SIAL393614-1GEA 1170 CZK
SIAL393614-1G SIAL393614-5G
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Bod tání: 165 °C
MDL Number: MFCD00040198
CAS číslo: 17933-03-8