Tisk…
3-Tolylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
344420010 344420050
ACRO344420010EA 1050 CZK
ACRO344420010 ACRO344420050
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
MW: 135.96
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040198
CAS číslo: 17933-03-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %