Tisk…
3-Tolylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
B23025.06 B23025.03 B23025.14
B23025.06EA 3300 CZK
B23025.06 B23025.03 B23025.14
3-Tolylboronic acid ≥97%
3-Tolylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 17933-03-8 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: ca 160-162° Beilstein Reference: 2935968
Vzorec: C₇H₉BO₂
MW: 135.96
Bod tání: ∼ 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040198
CAS číslo: 17933-03-8