Tisk…
Piperidin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
56210-10G 56210-50G
SIAL56210-10GEA 2460 CZK
SIAL56210-10G SIAL56210-50G
Piperidin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Piperidin-3-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 113…116 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…59 °C
MDL Number: MFCD00014591
CAS číslo: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN: 3263
ADR: 8,III