Piperidin-3-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
L01333.04
L01333.09
L01333.18
L01333.04EA
704
CZK
L01333.04
L01333.09
L01333.18
Piperidin-3-ol ≥98%
Piperidin-3-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 6859-99-0
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₅H₁₁NO Bod varu: 67…69 °C (2 mmHg) Bod tání: 56…60 °C Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00014591 CAS číslo: 6859-99-0 EINECS: 229-957-4 UN: 3263 ADR: 8,III |