3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
B23478.03
B23478.06
B23478.03EA
841
CZK
B23478.03
B23478.06
3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
3-Acetylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 204841-19-0
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 200-205°
Beilstein Reference: 8255673
Vzorec:
C₈H₉BO₃ MW: 163.97 Bod tání: ∼ 200…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074678 CAS číslo: 204841-19-0 |