3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
B22755.06
B22755.14
B22755.06EA
2760
CZK
B22755.06
B22755.14
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 144432-85-9
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
Melting Point: 255-260°
Beilstein Reference: 7369789
Vzorec:
C₆H₅BClFO₂ Bod tání: 255…260 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051800 CAS číslo: 144432-85-9 |