Tisk…
(±)-Citronellal 93% pract.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (+/-)-Citronellal, (±)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (+/-)-3,7-Dimethyl-6-octenal
405291000 405295000
ACRO405291000EA 1190 CZK
ACRO405291000 ACRO405295000
(±)-Citronellal 93% pract.
(±)-Citronellal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
MDL Number: MFCD00038090
CAS číslo: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Merck Index: 13,02353
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance to light green-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %
Specific gravity 0.85 to 0.87 g/ml (20°C)