Tisk…

Citral, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

M-Clarity™ quality level = MQ100

C83007-100ML C83007-500ML C83007-5ML
SIALC83007-100MLEA 1540 CZK
SIALC83007-100ML SIALC83007-500ML SIALC83007-5ML
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –10 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006997
CAS číslo: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR