Tisk…
Citral, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
W230316-1KG-K W230316-9KG-K
SIALW230316-1KG-KEA 5820 CZK
SIALW230316-1KG-K SIALW230316-9KG-K
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –10 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006997
CAS číslo: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346