Citral, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W230308-1KG-K
W230308-20KG-K
W230308-9KG-K
SIALW230308-1KG-KEA
3030
CZK
SIALW230308-1KG-K
SIALW230308-20KG-K
SIALW230308-9KG-K
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Vzorec:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Bod varu: 229 °C (1013 hPa) Bod tání: < –10 °C Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006997 CAS číslo: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 13,02346 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...