Citral cis- and trans-mixture 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16169.18
A16169.22
A16169.36
A16169.18EA
872
CZK
A16169.18
A16169.22
A16169.36
Citral cis- and trans-mixture 95%
Citral
Purity: 95%
CAS No.: 5392-40-5
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Bod varu: 228…229 °C Bod tání: < –10 °C Hustota: 0,888 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006997 CAS číslo: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Merck Index: 14,2322 |