Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
351360010 351360050
ACRO351360010EA 1260 CZK
ACRO351360010 ACRO351360050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93
Bod tání: 219…226 °C
MDL Number: MFCD00051850
CAS číslo: 73852-19-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %