Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11373.03 A11373.06 A11373.14
A11373.03EA 1130 CZK
A11373.03 A11373.06 A11373.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 73852-19-4 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 7379990
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Bod tání: 219…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051850
CAS číslo: 73852-19-4