Tisk…
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
679445-1G 679445-5G
SIAL679445-1GEA 1650 CZK
SIAL679445-1G SIAL679445-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
MDL Number: MFCD01632207
CAS číslo: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III