Tisk…
2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11247.03 A11247.06 A11247.14
A11247.03EA 759 CZK
A11247.03 A11247.06 A11247.14
2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
2-Phenoxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 35620-71-4 Molecular Formula: C12H9NO3 Formula Weight: 215.21 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 172906
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Bod tání: 179…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014629
CAS číslo: 35620-71-4
EINECS: 252-647-5